191140
7-Aminocephalosporanic acid
98%
Sinonimo/i:
7-ACA
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
powder
Attività ottica
[α]19/D +90°, c = 0.5 in KH2PO4/trace NaOH
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Spettro attività antibiotica
Gram-positive bacteria
applicazioni
peptide synthesis
Modalità d’azione
cell wall synthesis | interferes
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H][C@]12SCC(COC(C)=O)=C(N1C(=O)[C@H]2N)C(O)=O
InChI
1S/C10H12N2O5S/c1-4(13)17-2-5-3-18-9-6(11)8(14)12(9)7(5)10(15)16/h6,9H,2-3,11H2,1H3,(H,15,16)/t6-,9-/m1/s1
HSHGZXNAXBPPDL-HZGVNTEJSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Cefotaxime by acylation reaction with S-benzothiazol-2-yl(2-amino-4-thiazolyl)(methoxyimino)thioacetate (MAEM) in the presence of triethylamine.
- Cefpodoxime proxetil, a third-generation antibiotic via cefotaxime intermediate.
- Sodium 3′-substituted cephalosporanate sulfone derivatives as potential inhibitors of β-lactamase.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?