238325
Allyl iodide
98%
Sinonimo/i:
3-Iodo-1-propene
Saggio
98%
Stato
liquid
contiene
copper as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.554 (lit.)
P. ebollizione
102-103 °C (lit.)
Solubilità
alcohol: miscible(lit.)
chloroform: miscible(lit.)
diethyl ether: miscible(lit.)
water: insoluble (practically)(lit.)
Densità
1.837 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
alkyl halide
iodo
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
ICC=C
InChI
1S/C3H5I/c1-2-3-4/h2H,1,3H2
HFEHLDPGIKPNKL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- precursor for generation of allyl radicals to study their recombination in a single pulse shock tube with gas chromatographic measurements
- reagent used with allylindium sesquiiodide in the cis-double allylation of cyclopropenes
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
60.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
16 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?