Documenti fondamentali
A29585
Sigma-Aldrich
Allile bromuro
ReagentPlus®, 99%, contains ≤1000 ppm propylene oxide as stabilizer
Sinonimo/i:
3-bromo-1-propene
About This Item
Formula condensata:
CH2=CHCH2Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
120.98
Beilstein:
605308
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Densità del vapore
4.2 (vs air)
Livello qualitativo
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
99%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
554 °F
contiene
≤1000 ppm propylene oxide as stabilizer
Limite di esplosione
7.3 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.469 (lit.)
P. ebollizione
70-71 °C (lit.)
Punto di fusione
−119 °C (lit.)
Densità
1.398 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
BrCC=C
InChI
1S/C3H5Br/c1-2-3-4/h2H,1,3H2
BHELZAPQIKSEDF-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Il bromuro di allile può essere usato come reagente di per preparare:
  • allil chetoni mediante allilazione secondo Barbier di vari nitrili in presenza di un acido di Lewis
  • alcoli omoallilici mediante reazione con aldeidi o chetoni usando polvere di zinco come catalizzatore
  • 1,5-esadiene mediante accoppiamento riduttivo con formazione di un legame C-C usando cluster di idruro d′argento.
Note legali
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
30.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-1 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Facile and efficient synthesis of homoallylic alcohols using allyl bromide and commercial zinc dust
Ranu BC, et al.
Tetrahedron Letters, 36(27), 4885-4888 (1995)
Synthesis of allyl ketone via Lewis acid promoted Barbier-type reaction
Lee Adam S-Y and Lin L-S
Tetrahedron Letters, 41(45), 8803-8806 (2000)
Jing-Mei Huang et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (26)(26), 3943-3945 (2009-08-08)
An efficient electrosynthesis of homoallylic alcohols from allylic bromides and aldehydes in aqueous ammonia is achieved in an undivided cell fitted with a pair of zinc electrodes.
Xiaoyu Yan et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 46(41), 7801-7803 (2010-09-22)
Reaction of alkynylzirconates with allyl bromides afforded β-allyl-zirconacyclopentadienes with high selectivity in unique reaction site.
José C González-Gómez et al.
The Journal of organic chemistry, 75(18), 6308-6311 (2010-08-21)
The combination of an aldehyde, an allylic bromide, and tert-butanesulfinamide in the presence of indium metal and titanium tetraethoxide allows straightforward access to homoallylamine derivatives in high yields and stereoselectivities. Moreover, the synthetic utility of the enantioenriched homoallylamine derived from