434124
Poly(4-chlorostyrene)
average Mw ~75,000 by GPC, powder
Sinonimo/i:
p -Chlorostyrene polymer
Stato
powder
Livello qualitativo
PM
average Mw ~75,000 by GPC
Temp. transizione
Tg 106 °C
Stringa SMILE
Clc1ccc(C=C)cc1
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?