Documenti fondamentali
182273
Sigma-Aldrich
Poly(4-methylstyrene)
average Mw ~72,000 by GPC, powder
Sinonimo/i:
4-Methylstyrene homopolymer, p -Methylstyrene polymer, Poly(4-vinyltoluene), Poly(p -methylstyrene)
About This Item
Formula condensata:
[CH2CH(C6H4CH3)]n
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Stato
powder
PM
average Mw ~72,000 by GPC
Temp. transizione
Tg 106 °C
Densità
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C9H10/c1-3-9-6-4-8(2)5-7-9/h3-7H,1H2,2H3
JLBJTVDPSNHSKJ-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)