M80806
4-Methylstyrene
96%, contains 3,5-di-tert-butylcatechol as inhibitor
Sinonimo/i:
4-Vinyltoluene
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
<1 mmHg ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
96%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
959 °F
contiene
3,5-di-tert-butylcatechol as inhibitor
Limite di esplosione
5.3 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.542 (lit.)
P. ebollizione
170-175 °C (lit.)
Densità
0.897 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cc1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C9H10/c1-3-9-6-4-8(2)5-7-9/h3-7H,1H2,2H3
JLBJTVDPSNHSKJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
113.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
45 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
The Heck reaction is the palladium catalyzed cross-coupling reaction between alkenes and aryl or vinyl halides (or triflates) to afford substituted alkenes.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
M80806-100G | |
M80806-10G | |
M80806-500ML | 4061834062721 |
M80806-100ML | 4061837835766 |
M80806-10ML | 4061837835773 |
M80806-500G |