Documenti fondamentali
69180
Sigma-Aldrich
2-Methylstyrene
≥95.0% (GC)
Sinonimo/i:
2-Vinyltoluene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H10
Numero CAS:
Peso molecolare:
118.18
Beilstein:
1901764
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (GC)
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.543
P. ebollizione
169-171 °C
Densità
0.914 g/mL at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cc1ccccc1C=C
InChI
1S/C9H10/c1-3-9-7-5-4-6-8(9)2/h3-7H,1H2,2H3
NVZWEEGUWXZOKI-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
136.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
58 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
T Kühler
Xenobiotica; the fate of foreign compounds in biological systems, 14(5), 417-428 (1984-05-01)
N-Acetyl-L-cysteine was reacted with 2-(2-, 3-, or 4-methylphenyl)-oxiranes to give mixtures of the two possible regio isomers N-acetyl-S-[1-(2-, 3-, or 4-methylphenyl)-2-hydroxyethyl]-L-cysteine and N-acetyl-S-[2-(2-, 3-, or 4-methylphenyl)-2-hydroxyethyl]-L-cysteine, respectively. These were isolated in pure form by h.p.l.c.. The diastereomers were characterized by
Yasuhito Suzuki et al.
Forensic science international, 278, 228-239 (2017-08-02)
Various autopsy findings are used for the diagnosis of burning death, including inhalation injury, soot in the respiratory tract, vital reaction, blood carboxyhemoglobin (COHb), and blood cyanide. However, not all findings are necessarily complete, and autopsy diagnosis can be difficult