282510
2-Methyl-1-phenyl-1-propene
99%
Sinonimo/i:
(2-Methylpropenyl)benzene
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.539 (lit.)
P. ebollizione
187-188 °C (lit.)
Punto di fusione
−50-−48 °C (lit.)
Densità
0.901 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
phenyl
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C\C(C)=C/c1ccccc1
InChI
1S/C10H12/c1-9(2)8-10-6-4-3-5-7-10/h3-8H,1-2H3
BTOVVHWKPVSLBI-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
136.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
58 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?