436224
Poly(4-vinylphenol)
average Mw ~25,000
Sinonimo/i:
PVP
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
intrinsic viscosity parameters α=0.50, k=9.71 × 10-4 dL/g 25°C, in THF
Stato
powder
PM
average Mw ~25,000
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Viscosità intrinseca
(α=0.50, k=9.71 × 10-4)
Punto di fusione
360 °C (dec.)
Temp. transizione
Tg 130-185 °C
Solubilità
alcohols, ethers, ketones and esters: soluble
aromatics, petroleum ethers and chlorinated hydrocarbons: insoluble
Densità
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
Categoria alternativa più verde
, Enabling
Stringa SMILE
Oc1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C8H10O/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h3-6,9H,2H2,1H3
HXDOZKJGKXYMEW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?