386448
4,4′-(Hexafluoroisopropylidene)diphthalic anhydride
99%
Sinonimo/i:
2,2-Bis(3,4-dicarboxyphenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane, 4,4′-(Hexafluoroisopropylidene)bis(phthalic anhydride), 4,4′-(Hexafluoroisopropylidene)diphthalic anhydride
Saggio
99%
Stato
powder
Punto di fusione
244-247 °C (lit.)
Stringa SMILE
FC(F)(F)C(c1ccc2C(=O)OC(=O)c2c1)(c3ccc4C(=O)OC(=O)c4c3)C(F)(F)F
InChI
1S/C19H6F6O6/c20-18(21,22)17(19(23,24)25,7-1-3-9-11(5-7)15(28)30-13(9)26)8-2-4-10-12(6-8)16(29)31-14(10)27/h1-6H
QHHKLPCQTTWFSS-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
L334898-1EA | |
386448-25G | 4061835387366 |
386448-5G | 4061833014103 |