D12805
3,5-Diaminobenzoic acid
98%, for peptide synthesis
Sinonimo/i:
3,5-DABA, 5-Carboxy-1,3-phenylenediamine, DABA
About This Item
Prodotti consigliati
product name
3,5-Diaminobenzoic acid, 98%
Livello qualitativo
Saggio
98%
Forma fisica
powder with small lumps
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
235-238 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
Nc1cc(N)cc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C7H8N2O2/c8-5-1-4(7(10)11)2-6(9)3-5/h1-3H,8-9H2,(H,10,11)
UENRXLSRMCSUSN-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?