523755
2,3,5,6-Tetramethyl-p-phenylenediamine
electronic grade, 99% trace metals basis
Sinonimo/i:
3,6-Diaminodurene
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
electronic grade
Livello qualitativo
Saggio
99% trace metals basis
Punto di fusione
150-155 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1c(C)c(N)c(C)c(C)c1N
InChI
1S/C10H16N2/c1-5-6(2)10(12)8(4)7(3)9(5)11/h11-12H2,1-4H3
WCZNKVPCIFMXEQ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)