87890
N,N,N′,N′-Tetramethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride
≥97.0% (AT)
Sinonimo/i:
TMPPD, Wurster’s reagent
About This Item
Formula condensata:
C6H4[N(CH3)2]2·2HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
237.17
Beilstein:
7442241
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (AT)
Stato
powder
Punto di fusione
222-224 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
Cl[H].Cl[H].CN(C)c1ccc(cc1)N(C)C
InChI
1S/C10H16N2.2ClH/c1-11(2)9-5-7-10(8-6-9)12(3)4;;/h5-8H,1-4H3;2*1H
FBHKTSXMTASXFJ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Test reagent in microbiology for the classification of cytochrome oxidase positive aerobic microorganisms.; For oxidase reagent, use a 1% aqueous solution of N,N,N′,N′-Tetramethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Hélène Pelicano et al.
Breast cancer research : BCR, 16(5), 434-434 (2014-09-12)
Triple-negative breast cancer (TNBC) is a subtype of highly malignant breast cancer with poor prognosis. TNBC is not amenable to endocrine therapy and often exhibit resistance to current chemotherapeutic agents, therefore, further understanding of the biological properties of these cancer