Documenti fondamentali
178829
Sigma-Aldrich
trans-2-Methylcyclohexanol
99%
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H10OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
114.19
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.461 (lit.)
P. ebollizione
167.2-167.6 °C (lit.)
Punto di fusione
−21 °C (lit.)
Densità
0.924 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
C[C@@H]1CCCC[C@H]1O
InChI
1S/C7H14O/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h6-8H,2-5H2,1H3/t6-,7-/m1/s1
NDVWOBYBJYUSMF-RNFRBKRXSA-N
Descrizione generale
2-Methylcyclohexanol binds to the exo-site of the small molecules.
Applicazioni
2-Methylcyclohexanol was used in the fragment-based crystallographic screening against HIV protease.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
138.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
59 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Alexander L Perryman et al.
Chemical biology & drug design, 75(3), 257-268 (2010-07-28)
We have employed a fragment-based screen against wild-type (NL4-3) HIV protease (PR) using the Active Sight fragment library and X-ray crystallography. The experiments reveal two new binding sites for small molecules. PR was co-crystallized with fragments, or crystals were soaked