P5811
Acido fosforico
BioReagent, suitable for insect cell culture, 85%
Sinonimo/i:
Acido ortofosforico
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
3.4 (vs air)
Tensione di vapore
2.2 mmHg ( 20 °C)
5 mmHg ( 25 °C)
Nome Commerciale
BioReagent
Saggio
85%
Forma fisica
liquid
tecniche
cell culture | insect: suitable
P. eboll.
158 °C (lit.)
Punto di fusione
~40 °C (lit.)
Densità
1.685 g/mL at 25 °C (lit.)
1.69 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... SRC(6714)
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Phosphoric acid has been used:
- as a component of preservative in yeast-sucrose food for maintaining Drosophila melanogaster
- in the preparation of triethylamine phosphate stock solution
- as a component in the preparation of protein reagent
- to adjust pH during the preparation of phosphate buffer solution
Azioni biochim/fisiol
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter