153087
2-Methylcyclohexanol, mixture of cis and trans
99%
Sinonimo/i:
Hexahydro-o-cresol
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.462 (lit.)
P. ebollizione
163-166 °C (lit.)
Densità
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
CC1CCCCC1O
InChI
1S/C7H14O/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h6-8H,2-5H2,1H3
NDVWOBYBJYUSMF-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
138.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
59 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?