Documenti fondamentali
176850
Sigma-Aldrich
2-Iodoethanol
99%
Sinonimo/i:
2-Hydroxyethyl iodide, 2-Iodoethan-1-ol, Ethylene iodohydrin
About This Item
Formula condensata:
ICH2CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
171.97
Beilstein:
1098258
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
liquid
contiene
copper as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.572 (lit.)
P. ebollizione
85 °C/25 mmHg (lit.)
Densità
2.205 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
iodo
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OCCI
InChI
1S/C2H5IO/c3-1-2-4/h4H,1-2H2
QSECPQCFCWVBKM-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
The standard molar enthalpy of 2-iodoethanol formation has been studied.
Applicazioni
2-Iodoethanol was used in the synthesis of the neuroexcitants 3-(carboxymethyl)pyrrolidine-2,4-dicarboxylic acid, α-kainic acid, alpha-isokainic acid and alpha-dihydroallokainic acid.
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
149.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
65 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Carlos E S Bernardes et al.
The journal of physical chemistry. A, 111(9), 1713-1720 (2007-02-10)
The energetics of the C-F, C-Cl, C-Br, and C-I bonds in 2-haloethanols was investigated by using a combination of experimental and theoretical methods. The standard molar enthalpies of formation of 2-chloro-, 2-bromo-, and 2-iodoethanol, at 298.15 K, were determined as
David M Hodgson et al.
The Journal of organic chemistry, 70(22), 8866-8876 (2005-10-22)
[reaction; see text] N-Boc syn-7-(2-hydroxyethyl)-4-(alkyl or aryl)sulfonyl-2-azabicyclo[2.2.1]hept-5-enes serve as precursors in syntheses of the neuroexcitants 3-(carboxymethyl)pyrrolidine-2,4-dicarboxylic acid 43, alpha-kainic acid 12, alpha-isokainic acid 14, and alpha-dihydroallokainic acid 77. The key step in these syntheses is the intermolecular radical addition of
Global Trade Item Number
SKUGTIN
176850-5G4061837632204
176850-1G
176850-25G4061838753038