Documenti fondamentali
242934
Sigma-Aldrich
Ethyl iodoacetate
98%
Sinonimo/i:
Ethyl 2-iodoacetate, Ethyl monoiodoacetate, Iodoacetic acid ethyl ester
About This Item
Formula condensata:
ICH2COOC2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
214.00
Beilstein:
741934
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio:
98%
Livello qualitativo
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.503 (lit.)
P. ebollizione
179-180 °C (lit.)
Densità
1.808 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
iodo
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCOC(=O)CI
InChI
1S/C4H7IO2/c1-2-7-4(6)3-5/h2-3H2,1H3
MFFXVVHUKRKXCI-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Ethyl iodoacetate was used in the synthesis of trans-2,3-disubstituted indolines by reacting with 1-azido-2-allylbenzene derivatives via a diastereoselective radical cascade.
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
170.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
77 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
François Brucelle et al.
The Journal of organic chemistry, 78(12), 6245-6252 (2013-06-01)
The preparation of trans-2,3-disubstituted indolines from 1-azido-2-allylbenzene derivatives via a diastereoselective radical cascade using ethyl iodoacetate and triethylborane is described. Further lactamization afforded substituted benzopyrrolizidinones with excellent diastereomeric ratios. The radical cascade/lactamization sequence was efficiently applied to the synthesis of