176079
Sodium acetate-d3
99 atom % D
Sinonimo/i:
Acetic-d3 acid sodium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
99 atom % D
Livello qualitativo
Stato
crystals
tecniche
NMR: suitable
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
Punto di fusione
>300 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
[Na+].[2H]C([2H])([2H])C([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1/i1D3;
VMHLLURERBWHNL-NIIDSAIPSA-M
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Solid-state NMR on Larger Biomolecules; Sigma-Aldrich.com