Documenti fondamentali
614106
Sigma-Aldrich
Cholic acid-2,2,3,4,4-d5
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24D5H35O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
413.60
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
98 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
98% (CP)
Stato
solid
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Punto di fusione
200-201 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+5
Stringa SMILE
[2H][C@@]1(O)C([2H])([2H])C[C@@]2(C)[C@@](C[C@@H](O)[C@]3([H])[C@]2([H])C[C@H](O)[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4([H])[C@@H](CCC(O)=O)C)([H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C24H40O5/c1-13(4-7-21(28)29)16-5-6-17-22-18(12-20(27)24(16,17)3)23(2)9-8-15(25)10-14(23)11-19(22)26/h13-20,22,25-27H,4-12H2,1-3H3,(H,28,29)/t13-,14+,15-,16-,17+,18+,19-,20+,22+,23+,24-/m1/s1/i8D2,10D2,15D
BHQCQFFYRZLCQQ-VRLVFLRJSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Daniela Gabbia et al.
Nutrients, 11(7) (2019-07-18)
Since nutrition might have a significant impact on liver function, we analyzed the early effect of Western-type diet on hepatic tissue and lipid and drug metabolism in Wistar-Kyoto rats (n = 8); eight rats fed with a standard diet were
Global Trade Item Number
SKUGTIN
614106-100MG4061833238936