SMB00967
Bile Acids Standard Mixture
suitable for mass spectrometry (MS)
Sinonimo/i:
Deuterated Bile Acids mixture, standard mixture
About This Item
Prodotti consigliati
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Livello qualitativo
applicazioni
lipidomics
metabolomics
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- All deuterated bile acids are dissolved in methanol and ready to use. Total vial volume is 1 mL.
- Simple mixture formulated to contain primary, secondary and conjugated bile acids.
- Ideal for LC-MS studies as internal standards.
- The mix can be used for targeted and untargeted approaches.
Analita
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
51.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
11 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)