Documenti fondamentali
330738W
Avanti
Light Bile Acid SPLASH
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
Light Bile Acid SPLASH LIPIDOMIX Quantitative Mass Spec Standard
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
Origine biologica
synthetic
Descrizione
Technique(s): mass spectrometry
Saggio
≥99% (TLC)
Confezionamento
pkg of 1 × 1 ea (330738W-1EA)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
This mixture is a complement to Bile Acid SPLASH. It contains the same compounds as Bile Acid SPLASH but without deuterium labels, making this the ideal primary standard mixture for bile acid analysis.
Applicazioni
Lipidomics
Confezionamento
2mL Amber Glass Sealed Ampule (330738W-1EA)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
SPLASH is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Prodotti correlati
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
330738W-1EA4065271841062