Documenti fondamentali
175757
Sigma-Aldrich
1-Butyl alcohol-OD
98 atom % D
Sinonimo/i:
1-Butan(ol-d), 1-Butanol-OD, Butyl alcohol-d
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)3OD
Numero CAS:
Peso molecolare:
75.13
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.3975 (lit.)
P. ebollizione
118 °C (lit.)
Densità
0.821 g/mL at 25 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[2H]OCCCC
InChI
1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3/i5D
LRHPLDYGYMQRHN-UICOGKGYSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
93.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
34 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)