Documenti fondamentali
15533
Sigma-Aldrich
Boc-Abu-OH
≥97.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
(S)-2-(Boc-amino)butyric acid, Boc-L-2-aminobutyric acid
About This Item
Formula condensata:
C2H5CH[NHCO2C(CH3)3]CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
203.24
Beilstein:
6801706
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥97.0% (HPLC)
Attività ottica
[α]20/D −18.5±2°, c = 1% in methanol
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C9H17NO4/c1-5-6(7(11)12)10-8(13)14-9(2,3)4/h6H,5H2,1-4H3,(H,10,13)(H,11,12)/t6-/m0/s1
PNFVIPIQXAIUAY-LURJTMIESA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Fahd Boutouja et al.
Biomolecules, 10(11) (2020-11-19)
The changing accessibility of nutrient resources induces the reprogramming of cellular metabolism in order to adapt the cell to the altered growth conditions. The nutrient-depending signaling depends on the kinases mTOR (mechanistic target of rapamycin), which is mainly activated by