Key Documents
8.51009
Sigma-Aldrich
PyBOP®
greener alternative
Novabiochem®
Sinonimo/i:
PyBOP®, Esafluorofosfato di benzotriazol-1-il-ossi-tris-pirrolidino-fosfonio
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H28N6OP · F6P
Numero CAS:
Peso molecolare:
520.39
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Novabiochem®
Saggio
≥99.0% (HPLC)
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Coupling Reactions
Produttore/marchio commerciale
Novabiochem®
Caratteristiche più verdi
Less Hazardous Chemical Syntheses
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Punto di fusione
140-155 °C
applicazioni
peptide synthesis
Categoria alternativa più verde
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C18H28N6OP/c1-2-10-18-17(9-1)19-20-24(18)25-26(21-11-3-4-12-21,22-13-5-6-14-22)23-15-7-8-16-23/h1-2,9-10H,3-8,11-16H2/q+1
WGNZRLMOMHJUSP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Ci impegniamo a fornire prodotti verdi alternativi che soddisfino almeno uno dei 12 principi della chimica verde. Il PyBOP è ampiamente utilizzato come sostituto del BOP, con l'obiettivo di evitare la formazione di triammide esametilfosforica (HMPA), un sottoprodotto cancerogeno. Per maggiori informazioni, fate clic qui.
Reagente standard di accoppiamento in situ nella sintesi di peptidi su fase solida [1,2,3,4,5]. Questo prodotto può sostituire il BOP in tutte le applicazioni senza alcun calo in termini di prestazioni. A differenza dei sali di uronio, il PyBOP® è un reagente che non dà luogo a sottoprodotti guanidinici durante la ciclizzazione né a reazioni di condensazione di frammenti.
Protocolli e articoli tecnici correlati
Guida alla scelta di reagenti di accoppiamento
Riferimenti bibliografici
[1] J. Martinez, et al. (1985) J. Med. Chem., 28, 1874.
[2] J. Coste, et al. (1990) Tetrahedron Lett., 31, 205.
[3] G. B. Fields, et al. in ′Innovation & Perspectives in Solid Phase Synthesis, 1st International Symposium′, R. Epton (Eds), SPCC UK Ltd., Birmingham, 1990, pp. 241.
[4] T. Høeg-Jensen, et al. (1991) Tetrahedron Lett., 32, 7617.
[5] R. von Eggelkraut-Gottanka, et al. (2003) Tetrahedron Lett., 44, 3551.
Linkage
Rimpiazza: 01-62-0016
Risultati analitici
Colore (a vista): da bianco a giallo chiaro a beige
Aspetto della sostanza (a vista): polvere
Identificazione (IR): conforme
Test (HPLC, area%): ≥ 99,0% (a/a)
Solubilità (1 mmole in 2 mL DMF): chiaramente solubile
Note legali
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PyBOP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Non trovi il prodotto giusto?  
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3