8.53058
Boc-Abu-OH
Novabiochem®
Sinonimo/i:
Boc-Abu-OH, N-α-t.-Boc-L-α-aminobutyric acid,t.-Boc-L-2-aminobutanoic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Novabiochem®
Saggio
≥98% (TLC)
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Produttore/marchio commerciale
Novabiochem®
Punto di fusione
70-74 °C
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N(C(CC)C(=O)O)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C9H17NO4/c1-5-6(7(11)12)10-8(13)14-9(2,3)4/h6H,5H2,1-4H3,(H,10,13)(H,11,12)
PNFVIPIQXAIUAY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Applicazioni
Linkage
Risultati analitici
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in methanol): -20.0 - -16.0 °
Purity (TLC(011C)): ≥ 98 %
Purity (TLC(CMA1)): ≥ 98 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
WGK 3