123056
4-(2-Aminoethyl)aniline
97%
Sinonimo/i:
4-Aminophenethylamine
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.591 (lit.)
P. ebollizione
103 °C/0.3 mmHg (lit.)
Punto di fusione
28-31 °C (lit.)
Densità
1.034 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
NCCc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C8H12N2/c9-6-5-7-1-3-8(10)4-2-7/h1-4H,5-6,9-10H2
LNPMZQXEPNWCMG-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
123056-10G | 4061836825003 |
123056-1G | 4061838721983 |
123056-5G | 4061838721990 |