275247
4-(2-Aminoethyl)benzenesulfonamide
99%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Stato
powder
Punto di fusione
150-152 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
NCCc1ccc(cc1)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C8H12N2O2S/c9-6-5-7-1-3-8(4-2-7)13(10,11)12/h1-4H,5-6,9H2,(H2,10,11,12)
FXNSVEQMUYPYJS-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... CA1(759) , CA2(760) , CA5A(763) , CA5B(11238) , CA9(768)
mouse ... Car13(71934) , Car5a(12352)
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?