Key Documents
563579
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethyl)benzenesulfonamide
97%
About This Item
Formula condensata:
C6H4CF3SO2NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
225.19
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
175-180 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
Stringa SMILE
NS(=O)(=O)c1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H6F3NO2S/c8-7(9,10)5-1-3-6(4-2-5)14(11,12)13/h1-4H,(H2,11,12,13)
TVHXQQJDMHKGGK-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)