Key Documents
389390
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4′-fluoroacetophenone
97%
Sinonimo/i:
ω-Bromo-4-fluoroacetophenone, 4-Fluorophenacyl bromide
About This Item
Formula condensata:
FC6H4COCH2Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
217.04
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Forma fisica
solid
P. eboll.
150 °C/12 mmHg (lit.)
Punto di fusione
47-49 °C (lit.)
Stringa SMILE
Fc1ccc(cc1)C(=O)CBr
InChI
1S/C8H6BrFO/c9-5-8(11)6-1-3-7(10)4-2-6/h1-4H,5H2
ZJFWCELATJMDNO-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... PTPN6(5777)
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)