669466
2-Bromo-4′-(trifluoromethyl)acetophenone
95%
Sinonimo/i:
4-(Trifluoromethyl)phenacyl bromide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H6BrF3O
Numero CAS:
Peso molecolare:
267.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
solid
Punto di fusione
46-56 °C
Gruppo funzionale
bromo
fluoro
ketone
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
FC(F)(F)c1ccc(cc1)C(=O)CBr
InChI
1S/C9H6BrF3O/c10-5-8(14)6-1-3-7(4-2-6)9(11,12)13/h1-4H,5H2
HEMROKPXTCOASZ-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... PTPN6(5777)
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?