218898
5-(Dimethylamino)-1-naphthalenesulfonamide
99%
Sinonimo/i:
DNSA, Dansyl amide
Saggio
99%
Punto di fusione
218-221 °C (lit.)
Fluorescenza
λex 280 nm; λem 470 nm (bound to carbon anhydrase)
λem 580 in ethanol
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
CN(C)c1cccc2c(cccc12)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C12H14N2O2S/c1-14(2)11-7-3-6-10-9(11)5-4-8-12(10)17(13,15)16/h3-8H,1-2H3,(H2,13,15,16)
TYNBFJJKZPTRKS-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?