319899
Anthrone
ACS reagent, 97%
Sinonimo/i:
9(10H)-Anthracenone
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Saggio
97%
Forma fisica
powder or crystals
tecniche
titration: suitable
Colore
off-white to yellow
Punto di fusione
154-157 °C (lit.)
Solubilità
ethyl acetate: 2%, clear, yellow
Amax
≤0.045 at 620 nm in sulfuric acid
≤0.75 at 425 nm in sulfuric acid
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
O=C1c2ccccc2Cc3ccccc13
InChI
1S/C14H10O/c15-14-12-7-3-1-5-10(12)9-11-6-2-4-8-13(11)14/h1-8H,9H2
RJGDLRCDCYRQOQ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- The anthrone method is a colorimetric assay to detect reducing and nonreducing sugars.
- Anthrone is used in the quantitative determination of streptomycin.
- It has been used to detect carbohydrate containing lipids and to measure sugar content such as sucrose and trehalose in the liquid medium.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?