52445
Anthrone
analytical standard
Sinonimo/i:
9(10H)-Anthracenone
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥97% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
154-157 °C (lit.)
Compatibilità
conforms to structure for Infrared spectrum
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C1c2ccccc2Cc3ccccc13
InChI
1S/C14H10O/c15-14-12-7-3-1-5-10(12)9-11-6-2-4-8-13(11)14/h1-8H,9H2
RJGDLRCDCYRQOQ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?