Documenti fondamentali
P8169
Sigma-Aldrich
Phytagel
BioReagent, suitable for plant cell culture, powder
Sinonimo/i:
Gomma di Gellan, Agente gelificante sostituto dell’agar
About This Item
Numero CAS:
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
10171502
NACRES:
NA.72
Nome Commerciale
BioReagent
Stato
powder
tecniche
cell culture | plant: suitable
applicazioni
agriculture
Descrizione generale
Concentrazione di lavoro tipica: 1,5-2,5 g/L in terreni di coltura per tessuti vegetali; fino a 10 g/L in terreni microbiologici. Phytagel necessita della presenza di cationi (soprattutto bivalenti) perché si verifichi la gelificazione. Le concentrazioni di calcio e magnesio contenute nella maggior parte dei terreni di coltura dei tessuti vegetali di solito sono sufficienti per la gelificazione. Le formulazioni dei terreni a basso contenuto di sali, soprattutto quelli usati nelle applicazioni microbiologiche, potrebbero richiedere un′aggiunta di sali di calcio o di magnesio (es. CaCl2 o MgSO4) o concentrazioni più elevate di Phytagel.
Applicazioni
Phytagel è stato usato:
  • nella solidificazione del terreno di coltura per saggi su radice in Arabidopsis thaliana
  • come componente del terreno di Paul solido per la coltura di Agrobacterium
  • come componente del terreno di induzione della radice nella coltura tissutale di Ilex dumosa
Azioni biochim/fisiol
L′uso di Phytagel è previsto in sostituzione dell′agar e di altri agenti gelificanti per la coltura di tessuti vegetali. Phytagel ha dimostrato di essere un sostituto di qualità superiore per l′agar per coltura tissutale nella micropropagazione delle pianticelle di banana.
Altre note
Un sostituto dell'agar prodotto da una fermentazione batterica e composto da acido glucuronico, ramnosio e glucosio. Produce un gel trasparente, incolore, ad alta resistenza che contribuisce al rilevamento della contaminazione microbica.
Ricostituzione
Per evitare l′aggregazione, aggiungere lentamente al terreno agitato rapidamente prima del riscaldamento.
Note legali
Phytagel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Comunemente ordinati con questo prodotto
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
CEP genes regulate root and shoot development in response to environmental cues and are specific to seed plants
Delay C, et al.
Journal of Experimental Botany, 64(17), 5383-5394 (2013)
Yasuka L Yamaguchi et al.
Frontiers in plant science, 8, 1195-1195 (2017-07-28)
Developmental plasticity is one of the most striking features of plant morphogenesis, as plants are able to vary their shapes in response to environmental cues. Biotic or abiotic stimuli often promote organogenesis events in plants not observed under normal growth
Micropropagation of Ilex dumosa (Aquifoliaceae) from nodal segments in a tissue culture system
Luna C, et al.
Biocell, 27(2), 205-212 (2003)
Cytoskeletal dynamics in interphase, mitosis and cytokinesis analysed through Agrobacterium-mediated transient transformation of tobacco BY-2 cells
Buschmann H, et al.
The New phytologist, 190(1), 258-267 (2011)
Abhishek Bhaskaran et al.
Europace : European pacing, arrhythmias, and cardiac electrophysiology : journal of the working groups on cardiac pacing, arrhythmias, and cardiac cellular electrophysiology of the European Society of Cardiology, 19(5), 874-880 (2016-05-22)
Longer procedural time is associated with complications in radiofrequency atrial fibrillation ablation. We sought to reduce ablation time and thereby potentially reduce complications. The aim was to compare the dimensions and complications of 40 W/30 s setting to that of