D23807
1,3-Diaminopropane dihydrochloride
98%
Sinonimo/i:
1,3-Propanediamine, 1,3-Propanediamine dihydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Stato
powder
Punto di fusione
246-250 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl[H].Cl[H].NCCCN
InChI
1S/C3H10N2.2ClH/c4-2-1-3-5;;/h1-5H2;2*1H
HYOCSVGEQMCOGE-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- Tetradentate bis-phosphine ligands (P(2)N(2) and P(2)S(2)) and their Rh(III), Ni(II) and (105)Rh complexes: X-ray crystal structures of trans-[RhCl(2)(L2)]PF(6), [Ni(L2)](PF(6))(2) and μ-O(2)SO(2)-[Ni(L5)](2)(PF(6))(2).: This study explores the synthesis and characterization of tetradentate bis-phosphine ligands and their complexes, demonstrating significant advancements in ligand design and potential applications in catalysis and medicinal chemistry (Cagnolini et al., 2011).
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
D23807-100G | 4061832108780 |
D23807-5G | 4061833562130 |