308153
N-Propyl-1,3-propanediamine
99%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.4451 (lit.)
P. ebollizione
169 °C (lit.)
Densità
0.841 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
CCCNCCCN
InChI
1S/C6H16N2/c1-2-5-8-6-3-4-7/h8H,2-7H2,1H3
OWKYZAGJTTTXOK-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
129.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
54 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)