368466
4-Aminobenzylamine
99%
Sinonimo/i:
4-(Aminomethyl)aniline, 4-(Aminomethyl)benzenamine, 4-Aminobenzenemethanamine, 4-Aminomethylphenylamine, Toluene-α,4-diamine, p-(Aminomethyl)aniline, p-Aminobenzylamine
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.61 (lit.)
P. ebollizione
101 °C/0.05 mmHg (lit.)
Punto di fusione
37 °C
Densità
1.078 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
NCc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C7H10N2/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4H,5,8-9H2
BFWYZZPDZZGSLJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- in the electrochemical modification of single-walled carbon nanotubes (SWCNTs), via oxidative coupling
- in the preparation of a novel acridine-based amino acid
- in the synthesis of two novel fluorescent Photoinduced Electron Transfer (PET) anion sensors, based on the principle of ′fluorophore-spacer-(anion)receptor′
- in anodic coupling of SWCNTs
- in the synthesis of polyacrylamide series containing salicylideneaniline moieties, by a double polymer analogous reaction with reactive precursor polymer poly(pentafluorophenylacrylate) (PPFPA)
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?