104256
Ethyl p-toluenesulfonate
98%
Sinonimo/i:
Ethyl 4-methylbenzenesulfonate, Ethyl tosylate
Saggio
98%
Stato
solid
Indice di rifrazione
n20/D 1.511 (lit.)
P. ebollizione
158-162 °C/10 mmHg (lit.)
Punto di fusione
29-33 °C (lit.)
Densità
1.174 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
tosylate
Stringa SMILE
CCOS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C9H12O3S/c1-3-12-13(10,11)9-6-4-8(2)5-7-9/h4-7H,3H2,1-2H3
VRZVPALEJCLXPR-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
316.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
158 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
104256-250G | 4061838671417 |
104256-1KG | 4061837803413 |
104256-50G | 4061838671455 |