Documenti fondamentali
107999
Sigma-Aldrich
2-Chloroethyl p-toluenesulfonate
97%
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H4SO3CH2CH2Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
234.70
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.529 (lit.)
P. ebollizione
153 °C/0.3 mmHg (lit.)
Densità
1.294 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
tosylate
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OCCCl
InChI
1S/C9H11ClO3S/c1-8-2-4-9(5-3-8)14(11,12)13-7-6-10/h2-5H,6-7H2,1H3
ZXNMIUJDTOMBPV-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2-Chloroethyl p-toluenesulfonate was used to develop method for the determination of a variety of hydrophobic aromatic sulfonates by micellar electrokinetic chromatography.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Sille Ehala et al.
Journal of chromatography. A, 1161(1-2), 322-326 (2007-07-14)
Two different buffer systems for the separation of 12 aromatic hydrophobic sulfonates by micellar electrokinetic chromatography (MEKC) were developed. The following buffer systems were used: aqueous phosphate buffers containing either cetyltrimethylammonium bromide (CTAB) or sodium dodecyl sulfate (SDS). Eleven aromatic