Documenti fondamentali
8.08333
Sigma-Aldrich
Methyl-4-toluenesulfonate
for synthesis
Sinonimo/i:
Methyl-4-toluenesulfonate, p-Toluenesulfonic acid methyl ester
About This Item
Formula condensata:
4-(CH3)C6H4SO3CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
Numero indice EU:
201-283-5
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
0.13 kPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
solid
Potenza
341 mg/kg LD50, oral (Rat)
P. ebollizione
292 °C/1013 hPa
Temp. transizione
flash point 130 °C
Densità
1.23 g/cm3 at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[S](=O)(=O)(OC)c1ccc(cc1)C
InChI
1S/C8H10O3S/c1-7-3-5-8(6-4-7)12(9,10)11-2/h3-6H,1-2H3
VUQUOGPMUUJORT-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
266.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
130 °C - closed cup