Documenti fondamentali
89800
Sigma-Aldrich
Methyl p-toluenesulfonate
purum, ≥97.0% (GC)
Sinonimo/i:
Methyl p-methylbenzenesulfonate, Methyl p-tosylate, Methyl toluene-4-sulfonate, Methyl tosylate
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H4SO3CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.23
Beilstein:
609209
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Densità del vapore
6.45 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
1 mmHg ( 20 °C)
Grado
purum
Saggio
≥97.0% (GC)
Stato
solid
Temp. autoaccensione
896 °F
Impurezze
≤3% water
Indice di rifrazione
n20/D 1.5172 (lit.)
P. ebollizione
144-145 °C/5 mmHg (lit.)
Punto di fusione
25-28 °C (lit.)
25-28 °C
Densità
1.234 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
tosylate
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C8H10O3S/c1-7-3-5-8(6-4-7)12(9,10)11-2/h3-6H,1-2H3
VUQUOGPMUUJORT-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Norlaily Ahmad et al.
Biomacromolecules, 20(7), 2506-2514 (2019-06-28)
Inflammatory conditions are frequently accompanied by increased levels of active proteases, and there is rising interest in methods for their detection to monitor inflammation in a point of care setting. In this work, new sensor materials for disposable single-step protease