137456
2-Ethyl-2-oxazoline
≥99%
Sinonimo/i:
2-Ethyl-4,5-dihydrooxazole, 2-Ethyloxazoline
Saggio
≥99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.437 (lit.)
P. ebollizione
128.4 °C (lit.)
Punto di fusione
−62 °C (lit.)
Densità
0.982 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCC1=NCCO1
InChI
1S/C5H9NO/c1-2-5-6-3-4-7-5/h2-4H2,1H3
NYEZZYQZRQDLEH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
84.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
29 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?