795283
Poly(2-methyl-2-oxazoline), hydroxy terminated
average Mn 5,000, PDI <1.3
Sinonimo/i:
POx 5kDa, PMOx
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
Tg: 75-78°C
Livello qualitativo
Forma fisica
lumps
PM
average Mn 5,000
Ind. polidispersione
<1.3
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C5H11NO2/c1-5(8)6(2)3-4-7/h7H,3-4H2,1-2H3
OBSKGKGKPGOOTB-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
The introduction of polymers into the biomedical field has opened new avenues in tissue engineering, implant design, biosensing, and drug delivery.