160954
Methyl 4-nitrobenzenesulfonate
99%
Sinonimo/i:
Methyl nosylate, Methyl p-nitrobenzenesulfonate, Methyl p-nitrotosylate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
89-92 °C (lit.)
Solubilità
acetone: soluble 5%, clear, faintly yellow to greenish-yellow
Stringa SMILE
COS(=O)(=O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H7NO5S/c1-13-14(11,12)7-4-2-6(3-5-7)8(9)10/h2-5H,1H3
RMNJNEUWTBBZPT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3