Merck
639052
Sigma-Aldrich
3,5-Bis(trifluormethyl)phenylmagnesiumbromid -Lösung
0.5 M in THF
Synonym(e):
[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]bromomagnesium
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H4BrF6Mg
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
306.31
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Eignung der Reaktion
reaction type: Grignard Reaction
Qualitätsniveau
Konzentration
0.5 M in THF
Dichte
1.015 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
SMILES String
FC(F)(F)c1cc([Mg]Br)cc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H3F6.BrH.Mg/c9-7(10,11)5-2-1-3-6(4-5)8(12,13)14;;/h2-4H;1H;/q;;+1/p-1
InChIKey
FTKNONULORTDRS-UHFFFAOYSA-M
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-4.0 °F
Flammpunkt (°C)
-20 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)