Merck
561797
Sigma-Aldrich
3,4,5-Trifluorphenylmagnesiumbromid -Lösung
0.3 M in THF
About This Item
Lineare Formel:
F3C6H2MgBr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
235.28
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Eignung der Reaktion
reaction type: Grignard Reaction
Qualitätsniveau
Konzentration
0.3 M in THF
bp
65 °C
Dichte
0.975 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
fluoro
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Fc1cc([Mg]Br)cc(F)c1F
InChI
1S/C6H2F3.BrH.Mg/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9;;/h2-3H;1H;/q;;+1/p-1
InChIKey
RHOSOGQLMWAFJM-UHFFFAOYSA-M
Rechtliche Hinweise
Product of Rieke® Metals, Inc.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
1.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-17 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)