Merck
438782
Sigma-Aldrich
2,5-Bis(trifluormethyl)brombenzol
97%
About This Item
Lineare Formel:
(CF3)2C6H3Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
293.00
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form:
liquid
Assay:
97%
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D >1.4340 (lit.)
bp
146-147 °C (lit.)
Dichte
1.691 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
fluoro
SMILES String
FC(F)(F)c1ccc(c(Br)c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H3BrF6/c9-6-3-4(7(10,11)12)1-2-5(6)8(13,14)15/h1-3H
InChIKey
GFQNSGHVOFVTLC-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
2,5-Bis(trifluoromethyl)bromobenzene is a halogenated hydrocarbon.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)