Merck
734098
Sigma-Aldrich
4-[Bis(Trimethylsilyl)amino]phenylmagnesiumbromid -Lösung
0.5 M in THF
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H22BrMgNSi2
Molekulargewicht:
340.69
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
solution
Eignung der Reaktion
reaction type: Grignard Reaction
Konzentration
0.5 M in THF
Dichte
0.953 g/mL at 25 °C
SMILES String
C[Si](C)(C)N(c1ccc([Mg]Br)cc1)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C12H22NSi2.BrH.Mg/c1-14(2,3)13(15(4,5)6)12-10-8-7-9-11-12;;/h8-11H,1-6H3;1H;/q;;+1/p-1
InChIKey
UNPKRYJLZQNLJR-UHFFFAOYSA-M
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-2.2 °F
Flammpunkt (°C)
-19 °C