V900335
Iodoacetamida
Vetec™, reagent grade, 98%
Sinônimo(s):
2-Iodoacetamide, Monoiodoacetamide, alpha-Iodoacetamide
About This Item
Produtos recomendados
grau
reagent grade
linha de produto
Vetec™
Ensaio
98%
Formulário
powder
pf
92-95 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
NC(=O)CI
InChI
1S/C2H4INO/c3-1-2(4)5/h1H2,(H2,4,5)
chave InChI
PGLTVOMIXTUURA-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?